Wichtige Dokumente
922501
TXO-TPA
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
2-[4-(Diphenylamino) phenyl]-10, 10-dioxide-9H-thioxanthen-9-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
energy gap
0.052 eV, delta EST
Verlust
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
Löslichkeit
toluene: soluble
Fluoreszenz
λem 625 nm (film)
Energie der Orbitale
HOMO -5.4 eV
LUMO -3.5 eV
λ
in toluene
UV-Absorption
λ: 299 nm±5 nm Amax
λ: 415 nm±5 nm Amax
Anwendung
EQE of 9.75 %.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)