Wichtige Dokumente
919624
TissueFab® bioink
(GelHA)ma -Vis/405 nm
Synonym(e):
Bioink, HAMA, Hyaluronic Acid methacryloyl, Hyaluronic acid, Hyaluronic acid methacrylamide, Hyaluronic acid methacrylate, Sodium hyaluronate
Beschreibung
suitable for 3D bioprinting applications
Sterilität
sterile-filtered
Form
viscous liquid (gel)
Verunreinigungen
<5 CFU/g Bioburden (Fungal)
<5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
Farbe
colorless to pale yellow
Partikelgröße
0.2 μm
pH-Wert
6.5-7.5
Anwendung(en)
3D bioprinting
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)