919926
TissueFab® bioink
Crosslinking solution, low endotoxin
Synonym(e):
Calcium chloride solution
Beschreibung
suitable for 3D bioprinting applications
Sterilität
sterile-filtered
Form
viscous liquid
Verunreinigungen
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
<25 EU/mL Endotoxin
Farbe
colorless to light yellow
Partikelgröße
0.1 μm
pH-Wert
6.5-7.5
Anwendung(en)
3D bioprinting
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)