Merck
919578
Sigma-Aldrich
PAd2-DalPhos Ni(o-tolyl)Cl
Synonym(e):
(PAd2-Dalphos)Ni()
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H43ClNiO6P2
Molekulargewicht:
691.78
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Anwendung
PAd2-DalPhos Ni(o-tolyl)Cl is an air-stable precatalyst developed in the Stradiotto lab for cross coupling of primary heteroarylamines and (hetero)aryl chlorides.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jillian S K Clark et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(19), 6391-6395 (2019-03-16)
Base-metal catalysts capable of enabling the assembly of heteroatom-dense molecules by cross-coupling of primary heteroarylamines and (hetero)aryl chlorides, while sought-after given the ubiquity of unsymmetrical di(hetero)arylamino fragments in pharmacophores, are unknown. Herein, we disclose the new "double cage" bisphosphine PAd2-DalPhos