Wichtige Dokumente
917540
Stickstoff-15N2
≥99.8 atom % 15N, ≥99%
Synonym(e):
15N-markierter Stickstoff
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.34 (vs air)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥99.8 atom % 15N
Assay
≥99%
Form
gas
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15N]#[15N]
InChI
1S/N2/c1-2/i1+1,2+1
InChIKey
IJGRMHOSHXDMSA-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)