Wichtige Dokumente
916226
Lifeink® 200
neutralized type I collagen bioink, 35 mg/mL
Synonym(e):
3D Bioprinting, Bioink, Collagen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; sterile-filtered
Form
viscous liquid
Konzentration
30-45 mg/mL (Collagen concentration)
35 mg/mL
Verunreinigungen
≤10 EU/mL Endotoxin
Farbe
white to off-white
pH-Wert
6.9-7.6
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)