Wichtige Dokumente
29510
(R)-(+)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)-bis-(diphenylphosphin)
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Synonym(e):
(R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-(+)-MeOBIPHEP, SL-A101-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Optische Reinheit
ee: ≥99%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Funktionelle Gruppe
phosphine
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
COc1cccc(P(c2ccccc2)c3ccccc3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H32O2P2/c1-39-33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)38-34(40-2)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32/h3-28H,1-2H3
InChIKey
KRJVQCZJJSUHHO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Hydrogenation of α- and β-functionalized ketones
- Hydrogenation of heteroarenes
- C–C coupling reactions
Asymmetric Synthesis of (S)-3-Amino-4-methoxy-butan-1-ol by Way of Reductive Amination
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?