Wichtige Dokumente
914592
Fmoc-Cystamine HCl
≥95%
Synonym(e):
(9H-fluoren-9-yl)methyl 2-((2-aminoethyl)disulfanyl)ethylcarbamate hydrochloride, 2-((9-Fluorenylmethyloxycarbonylamino)ethyl)disulfanyl-(2-aminoethane) hydrochloride, Fmoc-SS-NH2 HCl, Protected cleavable linker
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
135 °C (decomp.)
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)