Wichtige Dokumente
914029
IEICO-4F
≥99%
Synonym(e):
2,2′-((2Z,2′Z)-(((4,4,9,9-tetrakis(4-hexylphenyl)-4,9-dihydro-sindaceno[1,2-b:5,6-b′]dithiophene-2,7-diyl)bis(4-((2-ethylhexyl)oxy)thiophene-5,2-diyl))bis(methanylylidene))bis(5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Band gap: Eg=1.29 eV
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
solid
Farbe
dark
Energie der Orbitale
HOMO -5.49 eV
LUMO -4.19 eV
SMILES String
Fc1cc2c(cc1F)C(=C(C#N)C#N)\C(=C/c3[s]c(c(c3)OCC(CCCC)CC)c4[s]c5c(c4)C(c8c5cc9c(c8)c%10[s]c(cc%10C9(c%15ccc(cc%15)CCCCCC)c%14ccc(cc%14)CCCCCC)c%11[s]c(cc%11OCC(CCCC)CC)\C=C%12/C(=O)c%13c(cc(c(c%13)F)F)C/%12=C(C#N)C#N)(c7ccc(cc7)CCCCCC)c6ccc(cc6)CCCCCC)\C2=
InChI
1S/C114H114F4N4O4S4/c1-9-17-23-27-33-73-37-45-79(46-38-73)113(80-47-39-74(40-48-80)34-28-24-18-10-2)93-57-90-94(58-89(93)109-95(113)63-103(129-109)111-101(125-69-71(15-7)31-21-13-5)55-83(127-111)53-91-105(77(65-119)66-120)85-59-97(115)99(117)61-87(85)107(
InChIKey
ZDIRJORRKGPNQG-ZTVJXLAYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)