Wichtige Dokumente
912875
n-Dodecylammonium bromide
Synonym(e):
1-Dodecanamine, Greatcell Solar®, Hydrobromide (8CI) dodecylammonium bromide, Hydrobromide (9CI) dodecylamine, NDDAB
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Farbe
white
SMILES String
Br.NCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H27N.BrH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;/h2-13H2,1H3;1H
InChIKey
VZXFEELLBDNLAL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)