Wichtige Dokumente
912824
Butane-1,4-diammonium iodide
Synonym(e):
1,4-Butanediamine dihydriodide, 1,4-Butanediamine dihydroiodide, 1,4-Diaminobutane dihydriodide, Butane-1,4-diaminium iodide, Butane-1,4-diamino dihydriodide, Greatcell Solar®, NBUDAI
Rechtliche Hinweise
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)