Wichtige Dokumente
912654
N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-chloroacetamide
≥95%
Synonym(e):
N-Chloroacetyl-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline, Electrophilic scout fragment, KB03, Scout fragment for targetable cysteine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder
InChI
1S/C10H6ClF6NO/c11-4-8(19)18-7-2-5(9(12,13)14)1-6(3-7)10(15,16)17/h1-3H,4H2,(H,18,19)
InChIKey
LEYIUTOAQOUAFG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)