Wichtige Dokumente
911372
Lithium-7Li bromide
≥99 atom % 7Li, 99% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
7LiBr
Molekulargewicht:
86.92
UNSPSC-Code:
41116105
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 7Li
Assay
99% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
depleted
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)