Wichtige Dokumente
908762
5,5′-Bis(trifluoromethyl)-2,2′-bipyridine
≥95%
Synonym(e):
5,5′-dCF3bpy
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
129-130 °C
InChI
1S/C12H6F6N2/c13-11(14,15)7-1-3-9(19-5-7)10-4-2-8(6-20-10)12(16,17)18/h1-6H
InChIKey
ZHMXQYAUGQASQM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)