Merck
902500
Sigma-Aldrich
SHT-263 Solarpur®
greener alternative
Synonym(e):
N2,N2,N2′,N2′,N7,N7,N7′,N7′-Octakis(4-methoxyphenyl)-9,9′-spirobi[9H-fluoren]-2,2′,7,7′-tetramin, Spiro-MeOTAD, Spiro-OMeTAD
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C81H68N4O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1225.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
≥99.9%
Qualitätsniveau
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤0.1% Residual solvent
mp (Schmelzpunkt)
247 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
InChI
1S/C81H68N4O8/c1-86-65-29-9-53(10-30-65)82(54-11-31-66(87-2)32-12-54)61-25-45-73-74-46-26-62(83(55-13-33-67(88-3)34-14-55)56-15-35-68(89-4)36-16-56)50-78(74)81(77(73)49-61)79-51-63(84(57-17-37-69(90-5)38-18-57)58-19-39-70(91-6)40-20-58)27-47-75(79)76-48-28-64(52-80(76)81)85(59-21-41-71(92-7)42-22-59)60-23-43-72(93-8)44-24-60/h9-52H,1-8H3
InChIKey
XDXWNHPWWKGTKO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
SHT-263 Solarpur® ist ein organisches Spiromolekül, das als Lochtransportsubstanz verwendet wird. Es zeichnet sich durch hohe Stabilität, gute Löslichkeit und eine amorphe Struktur aus. Es wird vornehmlich in der Fertigung leistungsstarker Solarzellen eingesetzt.
Sowohl SHT-263S als auch SHT-263 sind in Großmengen erhältlich.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt dient der Realisierung des Endprodukts und wird als Lochtransportsubstanz für leistungsstarke Solarzellen eingesetzt. Es wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Informationen finden sie hier.
Anwendung
SHT-263 Solarpur® ist eine Spiro-basierte Lochtransportsubstanz mit einem HOMO-Wert von -5,2 eV und einem LUMO-Wert von -2,3 eV. Es wird vorwiegend für die Fertigung von Perowskit-basierten Solarzellen verwendet.
Rechtliche Hinweise
Solarpur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
New Metal- Free Porphyrins as Hole- Transporting Materials in Mesoporous Perovskite Solar Cells.
Sygkridou D, et al.
ChemistrySelect, 3(9), 2536-2541 (2018)
Air-exposure induced dopant redistribution and energy level shifts in spin-coated spiro-MeOTAD films
Hawash Z, et al.
Chemistry of Materials, 27(2), 562-569 (2015)
Unique hole transport layer of PCDTBT doped with PCPDTBT for perovskite solar cells
Pratyusha T, et al.
Materials Today: Proceedings, 4(7), 6820-6826 (2017)
Unique Hole Transport Layer of PCDTBT Doped with PCPDTBT for Perovskite Solar Cells
Pratyusha T, et al.
Materials Today, 4(7), 6820-6826 (2017)
Hairen Tan et al.
Science (New York, N.Y.), 355(6326), 722-726 (2017-02-06)
Planar perovskite solar cells (PSCs) made entirely via solution processing at low temperatures (<150°C) offer promise for simple manufacturing, compatibility with flexible substrates, and perovskite-based tandem devices. However, these PSCs require an electron-selective layer that performs well with similar processing.