Wichtige Dokumente
902314
[CpRu(Fmoc-tyrosin)]CF3CO2
Synonym(e):
Fmoc-protected ruthenium tyrosine amino acid derivative, Peptide radiolabel precursor, [18F]Fluorophenylalanine peptide residue precursor
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C]1[CH][CH][C](CC(NC(OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=O)C(O)=O)[CH][CH]1.F[C-](F)F.O=C=O.[Ru+].c5cccc5
Anwendung
Vorsicht
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
This product is manufactured pursuant to a license with Studiengesellschaft Kohle mbH
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)