Wichtige Dokumente
902195
1-Iodopropane-3,3,3-d3
≥99 atom % D, ≥98% (CP), contains copper as stabilizer
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % D
Assay
≥98% (CP)
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Massenverschiebung
M+3
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.2 °F
Flammpunkt (°C)
44 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)