Wichtige Dokumente
615072
Isopropanol-1,1,1-d3
98 atom % D
Synonym(e):
2-Propanol-1,1,1-d3
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
82 °C
mp (Schmelzpunkt)
-90 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1D3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-FIBGUPNXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)