Wichtige Dokumente
901681
Phosphonic acid-18O3
≥95 atom % 18O, ≥98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥95 atom % 18O
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[18OH]P([18OH])([H])=[18O]
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)