Wichtige Dokumente
901564
N-Acetyl-1-13C-L-aspartic acid
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
protein expression: suitable
Anwendung(en)
peptide synthesis
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC(C[C@H](N[13C](C)=O)C(O)=O)=O
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)