Merck
901439
Sigma-Aldrich
Triethylphosphin -Lösung
1.0 M in toluene
Synonym(e):
PEt3, Triethylphosphorous solution
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.16
Beilstein:
969170
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352128
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
Konzentration
1.0 M in toluene
Dichte
0.857 g/mL
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
RXJKFRMDXUJTEX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Catalyst for:
  • Regioselective formation of alcohols from hydrocarbonylation of alkenes
  • Bronsted acid-assisted synthesis of dihydropyrones from aromatic aldehydes and allenoates
  • Silaboration of enynes
  • Conversion of phenylacetic acids to phenylacetonitriles of benzonitriles
  • Thermal decomposition of platinum and palladium naphthalenediyl
  • Asymmetrical Morita-Baylis-Hillman reaction
Offered as the toluene solution for more convenient handling, triethylphosphine is a valuable ligand for
  • Regioselective formation of alcohols from hydrocarbonylation of alkenes.
  • Bronsted acid-assisted synthesis of dihydropyrones from aromatic aldehydes and allenoates.
  • Silaboration of enynes.
  • Conversion of phenylacetic acids to phenylacetonitriles of benzonitriles.
  • Thermal decomposition of platinum and palladium naphthalenediyl.
  • Asymmetrical Morita-Baylis-Hillman reaction.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
44.6 °F
Flammpunkt (°C)
7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)