901101
TFB
Synonym(e):
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-co-(4,4′-(N-(4-sec-butylphenyl)diphenylamine)]
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mw >30,000 by GPC
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Farbe
yellow
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=C(C=CC(C3=CC=C(N(C4=CC=C(C(CC)C)C=C4)C5=CC=C(C)C=C5)C=C3)=C2)C6=C1C=C(C)C=C6
InChI
1S/C53H67N/c1-7-10-12-14-16-18-36-53(37-19-17-15-13-11-8-2)51-38-41(5)22-34-49(51)50-35-27-45(39-52(50)53)44-25-32-48(33-26-44)54(46-28-20-40(4)21-29-46)47-30-23-43(24-31-47)42(6)9-3/h20-35,38-39,42H,7-19,36-37H2,1-6H3
InChIKey
LMXSDGRJIJNLIY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?