Merck
900843
Sigma-Aldrich
Methanol-d1
reagent grade, ≥99 atom % D
Synonym(e):
mono-Deuteromethanol, Methylalkohol-d1
About This Item
Lineare Formel:
CH3OD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
33.05
Beilstein:
1730948
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
Qualität
reagent grade
Isotopenreinheit
≥99 atom % D
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
Dichte
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)