Wichtige Dokumente
1502508
USP
Penicillin-G-kalium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Penicillin G Kaliumsalz, Benzylpenicillin Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
penicillin & derivatives
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChIKey
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Penicillamine
- Penicillin G Benzathine
- Penicillin G Benzathine and Penicillin G Procaine Injectable Suspension
- Penicillin G Benzathine Injectable Suspension
- Penicillin G Potassium
- Penicillin G Potassium for Injection
- Penicillin G Potassium for Oral Solution
Biochem./physiol. Wirkung
Antimikrobielles Spektrum: Diese Produkt ist wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien.