Wichtige Dokumente
900813
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium-bis(trifluormethylsulfonyl)imid
≥99%, H2O <500 ppm
Synonym(e):
N-Ethyl-N-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, N-Ethyl-N-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, N-Ethyl-N-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imid, Methylethylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
Zusammensetzung
H2O, <500 ppm
Verunreinigungen
≤500 ppm H2O
mp (Schmelzpunkt)
89-91 °C
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
CC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H16N.C2F6NO4S2/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
InChIKey
BRVHCCPVIILNPA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)