900738
PbS core-type quantum dots
fluorescence λem 1400 nm, 10 mg/mL in toluene
Synonym(e):
Fluorescent nanocrystals, Lead sulfide, PbS QDs
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
10 mg/mL in toluene
Fluoreszenz
λem 1400 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Pb].S
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
InChIKey
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)