900733
PbS core-type quantum dots
oleic acid coated, fluorescence λem 900 nm, 10 mg/mL in toluene
Synonym(e):
Fluorescent nanocrystals, Lead sulfide, PbS QDs
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
10 mg/mL in toluene
Fluoreszenz
λem 900 nm
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
InChIKey
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?