Wichtige Dokumente
900335
Adipic-13C6 acid
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonym(e):
Hexanedioic-13C6 acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
Form
crystals
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
WNLRTRBMVRJNCN-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
384.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
196 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)