Merck
86933
Sigma-Aldrich
Tetrabutylphosphonium-p-toluolsulfonat
≥95% (NT)
Synonym(e):
p-Toluolsulfonsäure Tetrabutylphosphoniumsalz
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4P(CH3C6H4SO3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (NT)
Form
crystals
Verunreinigungen
≤1.0% water
mp (Schmelzpunkt)
54-59 °C
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤250 mg/kg
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.C7H8O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-16H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChIKey
FBYJOCBDWDVDOJ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Ionic liquid at ambient temperature
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)