Merck
134473
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium-p-toluolsulfonat
97%
Synonym(e):
p-Toluolsulfonsäure Tetraethylammoniumsalz
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)4N(CH3C6H4SO3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.44
Beilstein:
4303354
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110-114 °C (lit.)
Schüttdichte
0.480 g/cm3
SMILES String
CC[N+](CC)(CC)CC.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H20N.C7H8O3S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChIKey
QKFFSWPNFCXGIQ-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tetraethylammonium-p-toluolsulfonat (Et4NOTs) wird als Leitelektrolyt verwendet.
Anwendung
Tetraethylammonium-p-toluolsulfonat wird als Leitelektrolyt für Folgendes eingesetzt:
  • Elektrochemische Polymerisation von Anilin.
  • Synthese von Dihydro- und Tetrahydropyridindicarbonsäure-Derivaten.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Novel potentiometric sensing of creatinine
Pandey PC and Mishra AP
Sensors and Actuators B, Chemical, 99(2-3), 230-235 (2004)
Highly selective and facile synthesis of dihydro-and tetrahydropyridine dicarboxylic acid derivatives using electroreduction as a key step
Kita Y, et al.
Tetrahedron, 57(11), 2095-2102 (2001)