Wichtige Dokumente
857416
(−)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-L-alanin Sesquihydrat
99%, for peptide synthesis
Synonym(e):
α-Methyl-L-DOPA, L-α-Methyl-DOPA
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
(−)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-L-alanin Sesquihydrat, 99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]25/D −13°, c = 1 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O.O.O.C[C@](N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O.C[C@](N)(Cc2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O
InChI
1S/2C10H13NO4.3H2O/c2*1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6;;;/h2*2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15);3*1H2/t2*10-;;;/m00.../s1
InChIKey
YKFCISHFRZHKHY-NGQGLHOPSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?