Wichtige Dokumente
809012
L-Ornithine-13C5,15N2 hydrochloride
98 atom %, 98% (CP)
Synonym(e):
2,5-Diaminopentanoic-13C5,15N2 acid hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom %
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[15NH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1;
InChIKey
GGTYBZJRPHEQDG-DSNAFDLYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)