Merck
808997
Sigma-Aldrich
Isovaleric-d9 acid
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Synonym(e):
3-Methylbutyric-d9 acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5D9HO2
Molekulargewicht:
111.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥97% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
OC(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i1D3,2D3,3D2,4D
InChIKey
GWYFCOCPABKNJV-CBZKUFJVSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
165.2 °F
Flammpunkt (°C)
74 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)