Merck
605662
Sigma-Aldrich
Valeriansäure-5-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Pentansäure-5-13C
About This Item
Lineare Formel:
13CH3(CH2)3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
bp
185 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-20--18 °C (lit.)
Dichte
0.948 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH3]CCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i1+1
InChIKey
NQPDZGIKBAWPEJ-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)