805858
n-Propylammonium iodide
Synonym(e):
Greatcell Solar®, Propanamine hydriodide, Propylammonium iodide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
190 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CCCN.I
InChI
1S/C3H9N.HI/c1-2-3-4;/h2-4H2,1H3;1H
InChIKey
GIAPQOZCVIEHNY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)