Merck
803162
Sigma-Aldrich
Folsäure-(Glutaminsäure-13C5,15N)
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonym(e):
Vitamin B9-(Glutaminsäure-13C5, 15N)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C5C14H1915NN6O6
Molekulargewicht:
447.35
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
 13C
 15N
≥98 atom %
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
>285 °C
Anwendung(en)
detection
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[13C]([13C][13C][13C]([13C](O)=O)[15NH]C(C1=CC=C(C=C1)NCC2=NC(C(NC(N)=N3)=O)=C3N=C2)=O)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/i5+1,6+1,12+1,13+1,18+1,24+1
InChIKey
OVBPIULPVIDEAO-FGJUTHSMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Folsäure ist ein wasserlösliches Vitamin B, das auch unter der Bezeichnung B9 oder Folat bekannt ist. Sie kommt natürlich in Blattgemüse und Obst vor. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der DNA-Synthese und dient als freier Radikalfänger.
Folsäure-(Glutaminsäure-13C5,15N) ist ein Isotop von Vitamin B9, wobei der Glutamatstickstoff und alle fünf Glutamatkohlenstoffatome durch 15N7-Stickstoff bzw. 13C6-Kohlenstoff ersetzt werden.
Anwendung
Folsäure-(Glutaminsäure-13C5,15N) kann als analytischer Standard für die Dateninterpretation in spezifischen biologischen Proben genutzt werden.
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotope.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chemopreventive Role of Dietary Phytochemicals in Colorectal Cancer
Advances in Molecular Toxicology, 12, 69-121 (2018)
Antioxidant treatment and prevention of human sperm DNA fragmentation: role in health and fertility
Handbook of Fertility, 12, 397-410 (2015)