803146
Hydrocortisone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Cortisol-2,3,4-13C3 solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
liquid
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+3
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@]12C(CC[C@]2(O)C(CO)=O)C3CCC4=[13CH][13C]([13CH2]C[C@]4(C)C3[C@@H](O)C1)=O
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14?,15?,16-,18?,19-,20-,21-/m0/s1/i5+1,9+1,13+1
InChIKey
JYGXADMDTFJGBT-KKPOWBTRSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?