Wichtige Dokumente
797316
1-{4-[1,2-Diphenyl-2-(p-tolyl)vinyl]phenyl}-1H-pyrrole-2,5-dione
Synonym(e):
TPE-Thiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Qualitätsniveau
Form
solid
SMILES String
CC(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(N5C(C=CC5=O)=O)C=C4
InChI
1S/C31H23NO2/c1-22-12-14-25(15-13-22)30(23-8-4-2-5-9-23)31(24-10-6-3-7-11-24)26-16-18-27(19-17-26)32-28(33)20-21-29(32)34/h2-21H,1H3/b31-30+
InChIKey
CIMVFJJQFXGASK-NVQSTNCTSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)