759597
4,4′-Stilbenedicarboxylic acid
98%
Synonym(e):
4,4′-(1,2-Ethenediyl)bisbenzoic acid, 4,4′-Dicarboxystilbene, Biphenylethene-4,4·-dicarboxylic acid, H2BPEA, H2SDC
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
400-420 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
OC(=O)c1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C16H12O4/c17-15(18)13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(10-6-12)16(19)20/h1-10H,(H,17,18)(H,19,20)/b2-1+
InChIKey
SBBQDUFLZGOASY-OWOJBTEDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)