792047
2-Bromoisobutanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
98% (GC)
Synonym(e):
1-(2-Bromo-2-methyl-1-oxopropoxy)-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-Bromo-2-methyl-propanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, 2-Bromoisobutyryl(N-hydroxysuccinimide), N-Hydroxysuccinimidyl 2-bromo-2-methylpropionate, NHS ATRP initiator, NHS protected Bromoisobutyrate, NHS-BiB
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98% (GC)
Form
liquid
mp (Schmelzpunkt)
135-140 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1N(OC(C(C)(C)Br)=O)C(CC1)=O
InChI
1S/C8H10BrNO4/c1-8(2,9)7(13)14-10-5(11)3-4-6(10)12/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
QBJWGGWPQPRVKW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)