Merck
381756
Sigma-Aldrich
Allyl-2-brom-2-methylpropionat
98%
Synonym(e):
Allyl 2-bromoisobutyrate
About This Item
Lineare Formel:
BrC(CH3)2CO2CH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
50-51 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(Br)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H11BrO2/c1-4-5-10-6(9)7(2,3)8/h4H,1,5H2,2-3H3
InChIKey
WIPLNCYPGHUSGF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)