Merck
778222
Sigma-Aldrich
Boc-D-Lys-OH
98%
Synonym(e):
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-D-lysine, Nα-Boc-D-lysine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H22N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]22/D -24°, c = 0.5% in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
205-210 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC([C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CCCCN)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)6-4-5-7-12/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m1/s1
InChIKey
DQUHYEDEGRNAFO-MRVPVSSYSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)