Wichtige Dokumente
775355
Methanol-17O
80 atom % 17O, 98% (CP)
Synonym(e):
Methylalkohol-17O
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
80 atom % 17O
Assay
98% (CP)
Form
liquid
bp
65.4 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[17OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+1
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-VQEHIDDOSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)