Wichtige Dokumente
774480
6-Fluoroquinoline-2-carboxaldehyde
96%
Synonym(e):
6-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
113-120 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C10H6FNO/c11-8-2-4-10-7(5-8)1-3-9(6-13)12-10/h1-6H
InChIKey
JDQMJKKGPXPPOJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)