Wichtige Dokumente
714658
3-Bromisonicotinsäure
97%
Synonym(e):
3-Brompyridin-4-Carboxylsäure
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
234-238 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1ccncc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChIKey
AVXWWBFBRTXBRM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
455.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
235 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?