Wichtige Dokumente
76971
1-Penten
≥98.5% (GC)
Synonym(e):
α-n-Amylene, 1-Methyl-3-butene, 4-Methyl-1-butene, Propylethylene
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
10.27 psi ( 20 °C)
Assay
≥98.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
522 °F
Expl.-Gr.
8.7 %
Brechungsindex
n20/D 1.371 (lit.)
n20/D 1.371
bp
29.9-30.1 °C (lit.)
Dichte
0.641 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
allyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC=C
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
InChIKey
YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-59.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-51 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?