Merck
H3208
Sigma-Aldrich
1-Hepten
≥99%
Synonym(e):
1-n-Heptene
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.19
Beilstein:
1098332
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
101 mmHg ( 37.7 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
505 °F
Brechungsindex
n20/D 1.400 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−119 °C (lit.)
Dichte
0.697 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCC=C
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h3H,1,4-7H2,2H3
InChIKey
ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
15.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-9.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hiroshi Toda et al.
Applied and environmental microbiology, 81(6), 1919-1925 (2015-01-04)
We describe the development of biocatalysis for producing optically pure straight-chain (S)-epoxyalkanes using styrene monooxygenase of Rhodococcus sp. strain ST-10 (RhSMO). RhSMO was expressed in the organic solvent-tolerant microorganism Kocuria rhizophila DC2201, and the bioconversion reaction was performed in an