Wichtige Dokumente
766534
2-[Bis(methylthio)methylene]malononitrile
97%
Synonym(e):
1,1-Dicyano-2,2-bis(methylthio)ethene, 1,1-Dicyano-2,2-bis(methylthio)ethylene, 2,2-Bis(methylthio)-1,1-ethylenedicarbonitrile, 2-Cyano-3,3-bis(methylthio)acrylonitrile, 2-[Bis(methylsulfanyl)methylene]propanedinitrile, 3,3-Bis(methylthio)-2-cyanoacrylonitrile, 3,3-Di(methylthio)-2-cyanoacrylonitrile, NSC 202533, [2-Cyano-3,3-di(methylthio)]acrylonitrile, [Bis(methylthio)methylene]malononitrile, [Bis(methylthio)methylene]propanedinitrile, [Bis(methylthio)methylidene]propanedinitrile
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
79-84 °C
Funktionelle Gruppe
nitrile
thioether
SMILES String
CS\C(SC)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C6H6N2S2/c1-9-6(10-2)5(3-7)4-8/h1-2H3
InChIKey
FICQFRCPSFCFBY-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)