Wichtige Dokumente
324566
Octylmagnesiumchlorid -Lösung
2.0 M in THF
Synonym(e):
1-Octylmagnesium chloride, n-Octylmagnesium chloride, Chlorooctylmagnesium, Octane, magnesium complex
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
2.0 M in THF
Dichte
0.929 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C8H17.ClH.Mg/c1-3-5-7-8-6-4-2;;/h1,3-8H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
DPBWWQDKVQLWFK-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?