Merck
753165
Sigma-Aldrich
(Difluoromethyl)benzene
97%
Synonym(e):
α,α-Difluorotoluene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.458
Dichte
1.138 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
phenyl
SMILES String
FC(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6F2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
JDZLOJYSBBLXQD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
95.9 °F
Flammpunkt (°C)
35.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)